Få mere at vide
N-Boc-O-benzyl-D-threonine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15478028
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15478028
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61485.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69355-99-3
Molekylær formel C16H23NO5
Molekylvægt (g/mol) 309.36
MDL nummer MFCD00038247
InChI nøgle CTXPLTPDOISPTE-VEZULTJBNA-N
Synonym boc-d-thr bzl-oh, boc-o-benzyl-d-threonine, 2r,3s-3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, ambotzbaa1378, boc-d-thr obzl, pubchem12446, n-boc-d-thr bzl-oh, boc-d-thr bzl-oh tlc, o-benzyl-n-tert-butyloxycarbonyl-d-threonine
PubChem CID 6992573
SMIL C[C@H](OCC1=CC=CC=C1)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-O-benzyl-D-threonine
Smeltepunkt 115°C to 118°C
Beilstein 7339503
IUPAC navn (2R,3S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylmethoxybutanoic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 309.36
Procent renhed 98%
Fysisk form Solid