Få mere at vide
N-Boc-Nortropinone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15545196 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15545196 5 g 5g
15535196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15545196 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456360050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 185099-67-6
Molekylær formel C12H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 225.29
InChI nøgle MENILFUADYEXNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-boc-nortropinone, n-boc-4-nortropinone, n-tert-butoxycarbonyl nortropinone, 8-boc-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-aza-bicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, t-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-nororopinone, 8-tert-butoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one;
PubChem CID 2794767
IUPAC navn tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-Nortropinone
Smeltepunkt 66.0°C to 72.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 225.29
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Boc-Nortropinone, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.