missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Boc-N,N-didesethyl Sunitinib, TRC

Artikelnummer. 30342841
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342841 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342841 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6468001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Boc-N,N-didesethyl Sunitinib
CAS 1227960-76-0
Molekylær formel C23H27FN4O4
Mængde 1 mg
Synonym N-(N’-Boc-2-aminoethyl)-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C23H27FN4O4/c1-12-18(11-16-15-10-14(24)6-7-17(15)28-20(16)29)27-13(2)19(12)21(30)25-8-9-26-22(31)32-23(3,4)5/h6-7,10-11,27H,8-9H2,1-5H3,(H,25,30)(H,26,31)(H,28,29)/b16-11-
SMIL Cc1[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c(C)c1C(=O)NCCNC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl N-[2-[[5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbonyl]amino]ethyl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 442.48
Formel vægt 442.2016
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.