Få mere at vide
N-Boc-N-methylpiperazine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-N-methylpiperazine-d3 |
| CAS | 1459230-58-0 |
| Molekylær formel | C10H17D3N2O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-Methyl-1-piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester-d3, 1-Methyl-4-(tert-butoxycarbonyl)piperazine, 4-Methylpiperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-7-5-11(4)6-8-12/h5-8H2,1-4H3/i4D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl 4-(trideuteriomethyl)piperazine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.3 |
| Formel vægt | 203.1713 |