Få mere at vide
N-Boc-N-methylethanolamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492799
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15492799 5 g 5g
15482799 1 g 1g
15402809 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66660.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57561-39-4 | C8H17NO3 | 175.228 g/mol
N-Boc-N-methylethanolamin er en substituent i syntesen af anticancermiddel, en oralt biotilgængelig lille molekyle-inhibitor af signaltransducer og aktivator af transkription.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Boc-N-methylethanolamin
er en substituent i syntesen af anticancermiddel, en oralt biotilgængelig lille molekyle-inhibitor af signaltransducer og aktivator af transkription.
Opløselighed
Opløselig i diochlormethan. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57561-39-4
Molekylær formel C8H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 175.228
MDL nummer MFCD03425857
InChI nøgle RFDSJHHLGFFVHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-n-methyl-aminoethanol, tert-butyl 2-hydroxyethyl methyl carbamate, boc,me-glycinol, tert-butyl n-2-hydroxyethyl-n-methylcarbamate, 2-n-methyl-n-boc-amino ethanol, 2-n-boc-n-methylamino ethanol, n-boc-n-methylethanolamine, 2-hydroxyethyl methylcarbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-2-hydroxyethyl-n-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 545700
IUPAC navn tert-butyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylcarbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-N-methylethanolamine
Farve Farveløs til gul
Beilstein 3537964
Opløselighedsinformation Soluble in diochloromethane. Slightly soluble in water.
Mængde 5 g
Formel vægt 175.23
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske