Få mere at vide
N-Boc-N-methyl-L-valin, TRC
Artikelnummer. 30334831
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30334831 5 g
1 options
Artikelnummer. 30334831 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2019205G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-N-methyl-L-valine
CAS 45170-31-8
Molekylær formel C11 H21 N O4
Mængde 5 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-valine, (2S)-2-[[(tert-Butoxy)carbonyl](methyl)amino]-3-methylbutanoic Acid, N-tert-Butoxycarbonyl-N-methyl-L-valine, N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylvaline
InChI formel InChI=1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)14)12(6)10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
SMIL CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-3-methyl-2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino] butansyre
Molekylvægt (g/mol) 231.289
Formel vægt 231.147