Få mere at vide
N-Boc-N-methyl-L-valin, 95%
Artikelnummer. 15499248
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499248 1 g 1g
15409258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62771.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 45170-31-8 | C11H21NO4 | 231,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 45170-31-8
Molekylær formel C11H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 231.29
MDL nummer MFCD00038760
InChI nøgle XPUAXAVJMJDPDH-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-n-me-val-oh, boc-n-methyl-l-valine, n-boc-n-methyl-l-valine, boc-meval-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, l-valine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, ambotzbaa1272, n-boc-n-methylvaline, pubchem12254
PubChem CID 7010608
IUPAC navn (2S)-3-methyl-2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]butansyre
SMIL CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-N-methyl-L-valine
Beilstein 2646180
Mængde 1 g
Formel vægt 231.29
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof