Få mere at vide
N-Boc-N-methyl-L-serin, 97%
Beskrivelse
N-Boc-N-methyl-L-serin bruges som en precursor i organisk syntese og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-Boc-N-methyl-L-serin anvendes som en precursor i organisk syntese og lægemidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-N-methyl-L-serine |
| Smeltepunkt | 83 °C til 87 °C |
| Beilstein | 8685334 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 219.23 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |