Få mere at vide
N-Boc-N-methyl-L-serin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439948
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439948 1 g 1g
15459948 250 mg 250mg
15449948 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15439948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63314.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 101772-29-6 | C9H17NO5 | 219.237 g/mol
N-Boc-N-methyl-L-serin bruges som en precursor i organisk syntese og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-N-methyl-L-serin anvendes som en precursor i organisk syntese og lægemidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101772-29-6
Molekylær formel C9H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 219.237
MDL nummer MFCD00037249
InChI nøgle NJQGIDVCNBZXLG-LURJTMIESA-N
Synonym boc-n-me-ser-oh, boc-n-methyl-l-serine, boc-n-a-methyl-l-serine, boc-n-, a-methyl-l-serine, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-boc-n-methyl-l-serine, l-serine,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, boc-meser-oh, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-hydroxypropanoic acid, boc-l-meser-oh
PubChem CID 7009594
IUPAC navn (2S)-3-hydroxy-2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N(C)C(CO)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-N-methyl-L-serine
Smeltepunkt 83°C to 87°C
Beilstein 8685334
Mængde 1 g
Formel vægt 219.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof