Få mere at vide
N-Boc-N-methyl-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15498768
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498768 1 g 1g
15408778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62221.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37553-65-4 | C15H21NO4 | 279.336 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37553-65-4
Molekylær formel C15H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 279.336
MDL nummer MFCD00038754
InChI nøgle AJGJINVEYVTDNH-LBPRGKRZSA-N
Synonym boc-n-me-phe-oh, boc-n-methyl-l-phenylalanine, boc-mephe-oh, boc-l-mephe-oh, phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-phenylpropanoic acid, bocmepheoh, ambotzbaa1113, boc me phe oh, pubchem12252
PubChem CID 7010602
IUPAC navn (2S)-2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]-3-phenylpropansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N(C)C(CC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-N-methyl-L-phenylalanine
Beilstein 2386503
Mængde 1 g
Formel vægt 279.33
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof