Få mere at vide
N-Boc-N-methyl-L-alanine, 98%
Artikelnummer. 15454067
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15454067 5 g 5g
15444067 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31317.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16948-16-6 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16948-16-6
Molekylær formel C9H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 203.24
MDL nummer MFCD00037242
InChI nøgle VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N
Synonym boc-n-me-ala-oh, boc-n-methyl-l-alanine, n-boc-n-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-l-alanine, boc-n-a-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl-methyl-amino-propionic acid, l-alanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl methyl amino propanoic acid
PubChem CID 7009590
IUPAC navn (2S)-2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]propansyre
SMIL C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-N-methyl-L-alanine
Smeltepunkt 88°C to 92°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Optisk rotation −31° (c=1 in Ethanol)
Formel vægt 203.24
Procent renhed 98%