Få mere at vide
N-Boc-N-methyl-D-phenylalanine, 98%
Artikelnummer. 15499138
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499138 1 g 1g
15419148 250 mg 250mg
15409148 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62638.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85466-66-6 | C15H21NO4 | 279.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85466-66-6
Molekylær formel C15H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 279.34
MDL nummer MFCD00151890
InChI nøgle AJGJINVEYVTDNH-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-n-me-d-phe-oh, boc-d-mephe-oh, n-boc-n-methyl-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-d-phenylalanine, n-methyl-boc-d-phenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-n-tert-butoxycarbonyl-n-methylamino-3-phenylpropionic acid, boc-d-me-phe-oh, ambotzbaa1044, 2r-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 7015127
SMIL CN(C(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-N-methyl-D-phenylalanine
Farve Hvid
IUPAC navn 2-{[(tert-butoxy)carbonyl](methyl)amino}-3-phenylpropansyre
Mængde 1 g
Formel vægt 279.33
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver