Få mere at vide
N-Boc-N-methyl-1,3-diaminopropan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der bruges i organisk syntese, agrokemikalier og farvestoffer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der bruges i organisk syntese, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-N-methyl-1,3-diaminopropane |
| Farve | Gul |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 188.27 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Væske |