Få mere at vide
N-α-BOC-N(im)-tosyl-L-histidine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11925771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11925771 25 g 25g
11915771 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11925771 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440860250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 35899-43-5
Molekylær formel C18H23N3O6S
Molekylvægt (g/mol) 409.46
MDL nummer MFCD00065967
InChI nøgle DCLJSEPKYJSEHW-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-his tos-oh, boc-l-his tos-oh, boc-his tos, boc-l-histidine tosyl, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1-tosyl-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1-4-methylbenzenesulfonyl imidazol-4-yl propanoic acid, boc-his-tos, ambotzbaa1153, pubchem7363, boc-his-tos-oh
PubChem CID 6455010
IUPAC navn (2S)-3-[1-(4-methylphenyl)sulfonylimidazol-4-yl]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=NC(CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-α-BOC-N(im)-tosyl-L-histidine
Smeltepunkt 117.0°C to 118.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Specifik rotation + 17.30
Formel vægt 409.46
Procent renhed 98%