Få mere at vide
N-Boc-N-ethylglycin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484787
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15484787 1 g 1g
15494787 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32112.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 149794-10-5 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149794-10-5
Molekylær formel C9H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 203.238
MDL nummer MFCD00672508
InChI nøgle SPBIXXXFDSLALC-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-n-ethylglycine, n-boc-n-ethyl-glycine, boc-n-ethyl glycine, n-tert-butoxycarbonyl-n-ethylglycine, tert-butoxycarbonyl ethyl amino acetic acid, n-boc-n-ethylglycine, ethyl n-boc-glycine, pubchem23123, 2-tert-butoxycarbonyl ethyl amino acetic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-ethylglycine
PubChem CID 12991451
IUPAC navn 2-[ethyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]eddikesyre
SMIL CCN(CC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-N-ethylglycine
Smeltepunkt 87°C to 88°C
Mængde 1 g
Formel vægt 203.24
Procent renhed 97%