missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Boc-N-deshydroxyethyl Dasatinib, TRC

Artikelnummer. 30348416
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348416 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30348416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB64630525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Boc-N-deshydroxyethyl Dasatinib
CAS 1159977-13-5
Molekylær formel C25H30ClN7O3S
Mængde 25 mg
Synonym 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-[6-[[5-[[(2-chloro-6-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-thiazolyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (ACI), 1,1-Dimethylethyl 4-[6-[[5-[[(2-chloro-6-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-thiazolyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]-1-piperazinecarboxylate (ACI), 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-[6-[[5-[[(2-chloro-6-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-thiazolyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (ACI), 1,1-Dimethylethyl 4-[6-[[5-[[(2-chloro-6-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-thiazolyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]-1-piperazinecarboxylate (ACI)
InChI formel InChI=1S/C25H30ClN7O3S/c1-15-7-6-8-17(26)21(15)31-22(34)18-14-27-23(37-18)30-19-13-20(29-16(2)28-19)32-9-11-33(12-10-32)24(35)36-25(3,4)5/h6-8,13-14H,9-12H2,1-5H3,(H,31,34)(H,27,28,29,30)
SMIL Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(Nc3cc(nc(C)n3)N4CCN(CC4)C(=O)OC(C)(C)C)s2
IUPAC navn tert-butyl 4-[6-[[5-[(2-chloro-6-methylphenyl)carbamoyl]-1,3-thiazol-2-yl]amino]-2-methylpyrimidin-4-yl]piperazine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 544.07
Formel vægt 543.1819
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.