Få mere at vide
N-Boc-N-desethyl Acetildenafil, TRC
Artikelnummer. 30332426
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30332426 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30332426 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB64628050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-N-desethyl Acetildenafil
CAS 1246820-46-1
Molekylær formel C28 H38 N6 O5
Mængde 50 mg
Synonym 4-[2-[3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]-2-oxoethyl]-1-piperazinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, N-Boc-N-desethyl Acetildenafil
InChI formel InChI=1S/C28H38N6O5/c1-7-9-20-23-24(32(6)31-20)26(36)30-25(29-23)19-16-18(10-11-22(19)38-8-2)21(35)17-33-12-14-34(15-13-33)27(37)39-28(3,4)5/h10-11,16H,7-9,12-15,17H2,1-6H3,(H,29,30,36)
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=O)N=C(Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CN4CCN(CC4)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl 4-[2-[4-ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)phenyl]-2-oxoethyl]piperazine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 538.64
Formel vægt 538.2904