Få mere at vide
N’-Boc-N-Benzylpiperazine-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N'-Boc-N-Benzylpiperazine-d8 |
| CAS | 1216387-74-4 |
| Molekylær formel | C16 H16 D8 N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(Phenylmethyl-d8)-1-piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(phenylmethyl)piperazine-d8, 4-Benzyl-1-piperazinecarboxylate-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)18-11-9-17(10-12-18)13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8H,9-13H2,1-3H3/i9D2,10D2,11D2,12D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])N(Cc2ccccc2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)OC(C)(C)C)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | tert-butyl 4-benzyl-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.42 |
| Formel vægt | 284.234 |