missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Boc-N’-(4-cyanobenzyl)-2-L-azetidinecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-N'-(4-cyanobenzyl)-2-L-azetidinecarboxamide |
| CAS | 908259-42-7 |
| Molekylær formel | C17 H21 N3 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2S)-2-[[[(4-Cyanophenyl)methyl]amino]carbonyl]-1-azetidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (2S)-N-(tert-Butyloxycarbonyl)-N’-(4-cyanobenzyl)-2-azetidinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21N3O3/c1-17(2,3)23-16(22)20-9-8-14(20)15(21)19-11-13-6-4-12(10-18)5-7-13/h4-7,14H,8-9,11H2,1-3H3,(H,19,21)/t14-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H]1C(=O)NCc2ccc(cc2)C#N |
| IUPAC navn | tert-butyl (2S)-2-[(4-cyanophenyl)methylcarbamoyl]azetidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.367 |
| Formel vægt | 315.158 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?