Få mere at vide
N-BOC-N,2-dimethylalanin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10446832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10446832 1 g Glasflaske 1g
10292762 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10446832 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370950010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 146000-39-7 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146000-39-7
Molekylær formel C10H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 217.27
MDL nummer MFCD01862912
InChI nøgle KPDLITGXUYMJEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-n-me-aib-oh, boc-n,2-dimethylalanine, boc-n-methyl-aminoisobutyric acid, 2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-2-methylpropanoic acid, boc-n-methyl-aib, acmc-1c0qg, n-boc-n,2-dimethylalanine, n-boc-n,2-dimethyl-dl-alanine, 2-methyl-2-methyl-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl amino propanoic acid, n-boc-, a-methylamino isobutyric acid
PubChem CID 2734752
IUPAC navn 2-methyl-2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]propansyre
SMIL CN(C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-N, 2-Dimethylalanine
Smeltepunkt 153°C to 157°C
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3COCON(CH3)C(CH3)2COOH
Mængde 1 g
Formel vægt 217.26
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver