Få mere at vide
N-Boc-(methylamino)acetaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11489550
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489550 1 g 1g
11479550 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489550 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50870.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123387-72-4 | C8H15NO3 | 173.212 g/mol
N-Boc-(methylamino)acetaldehyd er involveret i fremstillingen af benzo[d]imidazolinhibitor af co-aktivator-associeret argininmethyltransferase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Boc-(methylamino)acetaldehyd er involveret i
fremstillingen af benzo[d]imidazolinhibitor af co-aktivator associeret argininmethyltransferase.
Opløselighed Lidt blandbar
med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123387-72-4
Molekylær formel C8H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 173.212
MDL nummer MFCD08064267
InChI nøgle MSWTVSDFEYSRMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-methylamino acetaldehyde, tert-butyl methyl 2-oxoethyl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-2-oxoethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-n-methylaminoacetaldehyde, methyl-2-oxo-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, methyl 2-oxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid,n-methyl-n-2-oxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20a2gd, n-t-butoxycarbonylsarcosinal, n-boc-n-methyl-2-amino-acetaldehyde
PubChem CID 10725881
IUPAC navn tert-butyl-N-methyl-N-(2-oxoethyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N(C)CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-(methylamino)acetaldehyde
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Mængde 1 g
Formel vægt 173.21
Følsomhed Air sensitive
Procent renhed 98%