missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Boc-Lysine Tert-butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30344780
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344780 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344780 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB775045250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Boc-Lysine Tert-butyl Ester
CAS 7750-42-7
Molekylær formel C15H30N2O4
Mængde 250 mg
Synonym Nalpha-(Tert-Butoxycarbonyl)lysine Tert-butyl Ester, (S)-tert-Butyl 6-amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoate
InChI formel InChI=1S/C15H30N2O4/c1-14(2,3)20-12(18)11(9-7-8-10-16)17-13(19)21-15(4,5)6/h11H,7-10,16H2,1-6H3,(H,17,19)/t11-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl (2S)-6-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate
Molekylvægt (g/mol) 302.41
Formel vægt 302.2206
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.