missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Boc-Lys-OtBu Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30342170
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342170 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342170 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6570651G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Boc-Lys-OtBu Hydrochloride
CAS 7750-45-0
Molekylær formel C15H30N2O4 . HCl
Mængde 1 g
Synonym N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride, N-Boc-lysine t-Butyl Ester Hydrochloride, Nalpha-(t-Butoxycarbonyl)lysine t-Butyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H30N2O4.ClH/c1-14(2,3)20-12(18)11(9-7-8-10-16)17-13(19)21-15(4,5)6;/h11H,7-10,16H2,1-6H3,(H,17,19);1H/t11-;/m0./s1
SMIL Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl (2S)-6-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 338.87
Formel vægt 338.1972
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.