Få mere at vide
N-Boc Linagliptin, TRC
Artikelnummer. 30134931
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134931 25 mg
30137198 50 mg
30010693 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134931 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB65681025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 668273-75-4
Molekylær formel C30 H36 N8 O4
Molekylvægt (g/mol) 572.66
Synonym N-[(3R)-1-[7-(2-Butyn-1-yl)-2,3,6,7-tetrahydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-2,6-dioxo-1H-purin-8-yl]-3-piperidinyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
IUPAC navn tert-butyl N-[(3R)-1-[7-but-2-ynyl-3-methyl-1-[(4-methylquinazolin-2-yl)methyl]-2,6-dioxopurin-8-yl]piperidin-3-yl]carbamat
SMIL CC#CCn1c(nc2N(C)C(=O)N(Cc3nc(C)c4ccccc4n3)C(=O)c12)N5CCC[C@H](C5)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc Linagliptin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C30H36N8O4/c1-7-8-16-37-24-25(34-27(37)36-15-11-12-20(17-36)32-28(40)42-30(3,4)5)35(6)29(41)38(26(24)39)18-23-31-19(2)21-13-9-10-14-22(21)33-23/h9-10,13-14,20H,11-12,15-18H2,1-6H3,(H,32,40)/t20-/m1/s1
Formel vægt 572.286
Procent renhed >95%