Få mere at vide
N-BOC-L-Valinol, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10614365 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10614365 5 g Glasflaske 5g
10081594 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10614365 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399230050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 79069-14-0
Molekylær formel C10H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 203.28
MDL nummer MFCD00082635
InChI nøgle OOQRRYDVICNJGC-MRVPVSSYSA-N
Synonym n-boc-l-valinol, boc-l-valinol, boc-valinol, n-tert-butoxycarbonyl-l-valinol, s-n-tert-butoxycarbonyl valinol, r-n-tert-butoxycarbonyl valinol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl carbamate, boc-d-val-ol, boc-valch2oh, n-t-boc-l-valinol
PubChem CID 7021464
IUPAC navn tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl]carbamat
SMIL CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-L-Valinol
Emballage Glasflaske
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9950g/mL
Kogepunkt 218,0 °C
Mængde 5 g
Flammepunkt 85 °C
Analyseprocentområde 96%
Formel vægt 203.28
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-L-Valinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.