Få mere at vide
N-Boc-L-valin, 98+%
Artikelnummer. 11468616
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468616 25 g 25g
11458616 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16007.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 13734-41-3 | C10H19NO4 | 217,27 g/mol
N-Boc-L-valin bruges i multi-peptidsyntesen og tjener som aminosyrebeskyttelsesmonomeren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-L-valin anvendes i multi-peptidsyntesen og tjener som aminosyrebeskyttelsesmonomeren.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13734-41-3
Molekylær formel C10H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 217.27
MDL nummer MFCD00065605
InChI nøgle SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-val-oh, boc-l-valine, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine, tert-butoxycarbonylvaline, boc-l-val-oh, s-2-boc-amino-3-methylbutyric acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-boc-l-valine, n-tert-butyloxycarbonyl-l-valine
PubChem CID 83693
IUPAC navn (2S)-3-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
SMIL CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-valine
Smeltepunkt 77 °C til 80 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1711290
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Optisk rotation −7,5° (c=1 i eddikesyre)
Formel vægt 217.27
Procent renhed ≥98%