Få mere at vide
N-Boc-L-tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-L-tyrosine |
| CAS | 3978-80-1 |
| Molekylær formel | C14H19NO5 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-tyrosine, N-Carboxy-L-tyrosine N-tert-Butyl Ester, (2S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, (2S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, BOC-L-tyrosine, N-(tert-Butoxycarbonyl)tyrosine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-L-tyrosine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-tyrosine, NSC 334307, tert-Butoxycarbonyl-L-tyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.3 |
| Formel vægt | 281.1263 |