Få mere at vide
N-Boc-L-tyrosinmethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419697
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419697 5 g 5g
11429697 25 g 25g
11439697 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22164.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4326-36-7
Molekylær formel C15H21NO5
Molekylvægt (g/mol) 295.34
MDL nummer MFCD00191181
InChI nøgle NQIFXJSLCUJHBB-STGVRZAANA-N
Synonym boc-tyr-ome, boc-l-tyrosine methyl ester, n-boc-l-tyrosine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine methyl ester, methyl n-boc-l-tyrosinate, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, methyl 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester
PubChem CID 7019130
IUPAC navn methyl (2S)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoat
SMIL COC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-tyrosine methyl ester
Smeltepunkt 105°C to 108°C
Mængde 5 g
Optisk rotation +50° (c=1 Chloroform)
Formel vægt 295.34
Procent renhed 99%