Få mere at vide
N-α-BOC-L-tryptophanol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10768235 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10768235 1 g Glass bottle 1g
10401874 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10768235 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376700010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 82689-19-8
Molekylær formel C16H22N2O3
Molekylvægt (g/mol) 290.36
MDL nummer MFCD00235953
InChI nøgle JEFQUFUAEKORKL-LBPRGKRZSA-N
Synonym n-boc-l-tryptophanol, boc-tryptophanol, boc-l-tryptophanol, boc-trp-ol, s-tert-butyl 1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate, s-3-2-boc-amino-3-hydroxypropyl-indole, boc-d-trp-ol, n-alpha-boc-l-tryptophanol, boc-trypotophanol, boc-l-trp-ol
PubChem CID 7019533
IUPAC navn tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propan-2-yl]carbamate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-α-BOC-L-tryptophanol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 118°C to 122°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Specifik rotation -28° to -32° (20°C, 589nm) (C=1, Methanol)
Formel vægt 290.36
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-alpha-BOC-L-tryptophanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.