Få mere at vide
Nα -BOC-L-Tryptofan, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10063320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10063320 5 g Glasflaske 5g
10227690 25 g Glasflaske 25g
10424385 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10063320 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275690050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13139-14-5 | C16H20N2O4 | 304.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13139-14-5
Molekylær formel C16H20N2O4
Molekylvægt (g/mol) 304.35
MDL nummer MFCD000655
InChI nøgle NFVNYBJCJGKVQK-ZDUSSCGKSA-N
Synonym boc-trp-oh, n-boc-l-tryptophan, boc-l-tryptophan, n-tert-butoxy carbonyl-l-tryptophan, boc-l-trp-oh, boc-l-tryptophane, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, l-tryptophan, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-tryptophan, n-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophan
PubChem CID 83169
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nα-BOC-L-Tryptophane
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Beilstein 22, 6789
Specifik rotation -19° to -23° (20°C, 589nm) (c=1, CH3COOH)
Vand 1% Max. (K.F.)
IUPAC navn (2S)-3-(lH-indol-3-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
Mængde 5 g
Formel vægt 304.34
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Pulver