Få mere at vide
N-Boc-L-Threonin methylester, TRC
Artikelnummer. 30344190
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30344190 5 g
1 options
Artikelnummer. 30344190 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6192855G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-Threonine methyl ester
CAS 79479-07-5
Molekylær formel C10H19NO5
Mængde 5 g
Synonym N-(tert-Butoxycarbonyl)threonine methyl ester, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-Threonine methyl ester, Boc-Thr-OMe
InChI formel InChI=1S/C10H19NO5/c1-6(12)7(8(13)15-5)11-9(14)16-10(2,3)4/h6-7,12H,1-5H3,(H,11,14)/t6-,7+/m1/s1
SMIL COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](C)O
IUPAC navn methyl (2S,3R)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoat
Molekylvægt (g/mol) 233.26
Formel vægt 233.1263