Få mere at vide
N-Boc-L-threonin methylester, 95%
Artikelnummer. 15438108
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438108 25 g 25g
15428108 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61545.14
CAS: 79479-07-5 | C10H19NO5 | 233,26 g/mol
N-Boc-L-threonin-methylester anvendes som farmaceutiske mellemprodukter og kemiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Boc-L-threonin methylester anvendes som farmaceutiske mellemprodukter og
kemiske mellemprodukter.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevaringstemperatur 2 - 4 °C. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79479-07-5
Molekylær formel C10H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 233.26
MDL nummer MFCD00270479
InChI nøgle MZMWAPNVRMDIPS-RQJHMYQMSA-N
Synonym boc-thr-ome, 2s,3r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoate, boc-l-threonine methyl ester, n-boc-l-threonine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-threonine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl threonine methyl ester, methyl 2s,3r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-l-threoninate, n-t-butoxycarbonyl-l-threonine methyl ester
PubChem CID 11368286
IUPAC navn methyl (2S,3R)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoat
SMIL COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-threonine methyl ester
Kogepunkt 206 °C
Farve Gul
Brydningsindeks 1.45
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Mængde 25 g
Formel vægt 233.26
Procent renhed 95%
Fysisk form Viskøs væske