Få mere at vide
N-BOC-L-tert-Leucine, 98%
Artikelnummer. 10468172 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10468172 1 g Glasflaske 1g
10180762 5 g Glasflaske 5g
10340634 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10468172 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368010010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62965-35-9 | C11H21NO4 | 231.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62965-35-9
Molekylær formel C11H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 231.29
MDL nummer MFCD00065574
InChI nøgle LRFZIPCTFBPFLX-JLDDOWRYNA-N
Synonym n-boc-l-tert-leucine, boc-tle-oh, boc-l-tert-leucine, s-n-tert-butoxycarbonyl-tert-leucine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, boc-l-alpha-t-butylglycine, boc-alpha-t-butylglycine, boc-tbu-gly-oh, boc-l-tle-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-tert-leucine
PubChem CID 2734668
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-L-tert-Leucine
Smeltepunkt 118.0°C to 121.0°C
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Specifik rotation -4.0° to -5.0° (20°C, 589nm) (c=1, acetic acid)
IUPAC navn (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutansyre
Mængde 1 g
Formel vægt 231.29
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver