Få mere at vide
N-Boc-L-tert-leucine, 98%
Artikelnummer. 15438017
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438017 1 g 1g
15448017 5 g 5g
15458017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51136.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62965-35-9 | C11H21NO4 | 231.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62965-35-9
Molekylær formel C11H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 231.29
MDL nummer MFCD00065574
InChI nøgle LRFZIPCTFBPFLX-JLDDOWRYNA-N
Synonym n-boc-l-tert-leucine, boc-tle-oh, boc-l-tert-leucine, s-n-tert-butoxycarbonyl-tert-leucine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, boc-l-alpha-t-butylglycine, boc-alpha-t-butylglycine, boc-tbu-gly-oh, boc-l-tle-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-tert-leucine
PubChem CID 2734668
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-tert-leucine
Smeltepunkt 118°C to 121°C
Mængde 1 g
IUPAC navn (2S)-3,3-dimethyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
Formel vægt 231.29
Procent renhed 98%