Få mere at vide
N-Boc-L-Serine, TRC
Artikelnummer. 30333664
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30333664 25 g
1 options
Artikelnummer. 30333664 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB66735525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-Serine
CAS 3262-72-4
Molekylær formel C8H15NO5
Mængde 25 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-serine, N-Carboxy-L-serine N-tert-Butyl Ester, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-hydroxypropanoic Acid, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-hydroxypropionic Acid, BOC-L-serine, BOC-Serine, L-N-tert-Butoxycarbonylserine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, N-(tert-Butoxycarbonyl)serine, N-t-Butoxycarbonylserine, N-tert-Butyloxycarbonyl-L-serine, N-tert-Butyloxycarbonylserine, NSC 164056
InChI formel InChI=1S/C8H15NO5/c1-8(2,3)14-7(13)9-5(4-10)6(11)12/h5,10H,4H2,1-3H3,(H,9,13)(H,11,12)/t5-/m0/s1
SMIL OC[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O
IUPAC navn (tert-butoxycarbonyl)-L-serin
Molekylvægt (g/mol) 205.21
Formel vægt 205.1