Få mere at vide
N-Boc-L-serine methyl ester, 95%
Artikelnummer. 15456328
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456328 2 g 2g
15466328 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59889.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2766-43-0 | C9H17NO5 | 219.237 g/mol
N-tert-Butoxycarbonyl-L-serin Methylester er et aminosyrederivat, der anvendes til fremstilling af Tn-antigen, L-glutaminsyre-p-nitroanilidanaloger og nye biomedicinske polymerer med serin- og threonin-sidegrupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-tert-Butoxycarbonyl-L-serin Methylester er et
aminosyrederivat, der anvendes til fremstilling af Tn-antigen, L-glutaminsyre-p-nitroanilidanaloger og nye biomedicinske polymerer med serin- og threonin-sidegrupper.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2766-43-0
Molekylær formel C9H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 219.237
MDL nummer MFCD00191869
InChI nøgle SANNKFASHWONFD-LURJTMIESA-N
Synonym boc-ser-ome, boc-l-serine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine methyl ester, n-boc-l-serine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, boc-l-ser-ome, methyl tert-butoxycarbonyl-l-serinate, serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, boc-ser-ome; boc-l-serine methyl ester
PubChem CID 7019177
IUPAC navn methyl (2S)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-serine methyl ester
Tæthed 1.082
Flammepunkt 113°C (235°F)
Lineær formel HOCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Brydningsindeks 1.4525
Mængde 2 g
Beilstein 3545389
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Optisk rotation −18° (c=5 in Methanol)
Formel vægt 219.23
Procent renhed 95%