Få mere at vide
N-Boc-L-Serine Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-L-Serine Ethyl Ester |
| CAS | 70930-18-6 |
| Molekylær formel | C10H19NO5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-(tert-butoxycarbonyl)serine Ethyl Ester, Ethyl (S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-hydroxypropanoate, (S)-Ethyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO5/c1-5-15-8(13)7(6-12)11-9(14)16-10(2,3)4/h7,12H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)/t7-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CO)=O |
| IUPAC navn | N-(tert-butoxycarbonyl)serine Ethyl Ester; Ethyl (S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-hydroxypropanoate; (S)-Ethyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.26 |
| Formel vægt | 233.13 |