Få mere at vide
N-Boc L-Serine Beta-Lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc L-Serine beta-Lactone |
| CAS | 98541-64-1 |
| Molekylær formel | C8 H13 N O4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO4/c1-8(2,3)13-7(11)9-5-4-12-6(5)10/h5H,4H2,1-3H3,(H,9,11)/t5-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1COC1=O |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[(3S)-2-oxooxetan-3-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.19 |
| Formel vægt | 187.0845 |