Få mere at vide
N-Boc-L-serine benzyl ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er et farmaceutisk mellemprodukt. Det er involveret i Mitsunobu-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er et farmaceutisk mellemprodukt. Det er involveret i Mitsunobu-reaktioner.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-L-serine benzyl ester |
| Smeltepunkt | 70°C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 295.33 |
| Procent renhed | 95% |