Få mere at vide
N-Boc-L-serin, 98% (tør vægt), kan indeholde op til 10% vand
Artikelnummer. 11493327
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493327 25 g 25g
11473327 1 g 1g
11483327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16224.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 3262-72-4 | C8H15NO5 | 205,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3262-72-4
Molekylær formel C8H15NO5
Molekylvægt (g/mol) 205.21
MDL nummer MFCD00037243
InChI nøgle FHOAKXBXYSJBGX-MLHKIVSYNA-N
Synonym boc-ser-oh, n-boc-l-serine, boc-l-serine, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine, n-boc-serine, s-n-boc-serine, n-tert-butoxycarbonyl serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-serine, boc-l-ser
PubChem CID 98766
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-serine
Smeltepunkt 90 °C til 91 °C (dekomponering)
Assay Procent Noter (tørvægt), kan forts. op til 10 % vand
Mængde 25 g
Beilstein 2212252
Optisk rotation −3,5° (c=2 i eddikesyre)
IUPAC navn 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-hydroxypropansyre
Formel vægt 205.21
Procent renhed 98%