Få mere at vide
N-Boc-L-prolinol, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-L-prolinol |
| Smeltepunkt | 59 °C til 62 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3542667 |
| Optisk rotation | −54° (c=5 i methanol) |
| Formel vægt | 201.27 |
| Procent renhed | ≥98% |