Få mere at vide
N-Boc-L-prolinol, 98+%
Artikelnummer. 11392327
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392327 1 g 1g
11302337 250 mg 250mg
15408919 5 g 5g
15418919 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11392327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09885.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 69610-40-8 | C10H19NO3 | 201.266 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69610-40-8
Molekylær formel C10H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 201.266
MDL nummer MFCD00066232
InChI nøgle BFFLLBPMZCIGRM-QMMMGPOBSA-N
Synonym n-boc-l-prolinol, boc-l-prolinol, s-1-boc-2-pyrrolidinemethanol, s-tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-l-prolinol, n-tert-butoxycarbonyl-l-prolinol, boc-prolinol, s---1-boc-2-pyrrolidinemethanol, boc-pro-ol
PubChem CID 643448
IUPAC navn tert-butyl (2S)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-prolinol
Smeltepunkt 59°C to 62°C
Mængde 1 g
Beilstein 3542667
Optisk rotation −54° (c=5 in Methanol)
Formel vægt 201.27
Procent renhed ≥98%