Få mere at vide
N-Boc-L-proline methyl ester, 96%
Artikelnummer. 15418898
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418898 25 g 25g
15428898 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62363.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59936-29-7 | C11H19NO4 | 229.28 g/mol
N-Boc-L-prolin methylester bruges generelt som et mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Boc-L-prolin methylester bruges generelt som et mellemprodukt i farmaceutisk og
kemisk forskning.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59936-29-7
Molekylær formel C11H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 229.28
MDL nummer MFCD01075092
InChI nøgle WVDGSSCWFMSRHN-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-l-pro-ome, boc-pro-ome, boc-l-proline-methyl ester, s-1-tert-butyl 2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-l-proline methyl ester, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl s-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, pubchem18390, boc-l-prolinemethylester, boc-l-prolinem ethylester
PubChem CID 1277666
SMIL COC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-proline methyl ester
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn 1-O-tert-butyl-2-O-methyl (2S)-pyrrolidin-1,2-dicarboxylat
Formel vægt 229.27
Procent renhed 96%