Få mere at vide
N-Boc-L-prolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414784
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414784 25 g 25g
11404784 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414784 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13744.14
 Begrænset vare
På lager
N-Boc-L-prolin bruges som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også til at fremstille daclatasvir, som hæmmer hepatitis C virus (HCV) ikke-strukturelt 5A (NS5A) protein. Yderligere bruges det som et lægemiddel til behandling af hepatitis C-virus (HCV).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-L-prolin anvendes som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også til at fremstille daclatasvir, som hæmmer hepatitis C virus (HCV) ikke-strukturelt 5A (NS5A) protein. Yderligere bruges det som et lægemiddel til behandling af hepatitis C-virus (HCV).
Opløselighed Opløselig i eddikesyre
.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15761-39-4
Molekylær formel C10H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 215.249
MDL nummer MFCD00037324
InChI nøgle ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-l-proline, boc-pro-oh, n-boc-l-proline, n-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro-oh, s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butyloxycarbonyl-l-proline, tert-butoxycarbonyl-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro
PubChem CID 85083
IUPAC navn (2S)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-proline
Smeltepunkt 132 °C til 136 °C
Mængde 25 g
Beilstein 15828
Opløselighedsinformation Opløselig i eddikesyre.
Optisk rotation −61° (c=1 i eddikesyre)
Formel vægt 215.25
Procent renhed 99%