Få mere at vide
N-Boc-L-prolinal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455870
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455870 5 g 5g
11445870 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455870 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26495.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69610-41-9 | C10H17NO3 | 199.25 g/mol
Byggesten til nye nikotiniske acetylcholin-receptorligander med kognitionsforstærkende egenskaber. Anvendes i syntesen af chiralβ -aminosulfider ogβ -amino thioler. Bruges til at syntetisere antikoagulantia.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Byggesten til nye nikotiniske acetylcholin-receptorligander med kognitionsforstærkende egenskaber. Anvendes i syntesen af chiralβ -aminosulfider ogβ -amino thioler. Bruges til at syntetisere antikoagulantia.
Opløselighed
Lidt opløseligt vand. Opløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69610-41-9
Molekylær formel C10H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 199.25
MDL nummer MFCD00274186,MFCD00801206
InChI nøgle YDBPZCVWPFMBDH-QMMMGPOBSA-N
Synonym n-boc-l-prolinal, boc-l-prolinal, s-1-boc-2-formylpyrrolidine, s-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, boc-prolinal, n-tert-butoxycarbonyl-l-prolinal, s-n-tert-butoxycarbonyl-2-formylpyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2s, n-boc-prolinal
PubChem CID 2734674
IUPAC navn tert-butyl (2S)-2-formylpyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-prolinal
Tæthed 1.06
Kogepunkt 228°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4589
Mængde 5 g
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble water. Soluble in chloroform.
Optisk rotation −95° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 199.25
Procent renhed 96%