Få mere at vide
N-Boc-L-pipecolinsyre, 98+%
Beskrivelse
N-Boc-L-pipecolinsyre er en nyttig boc-beskyttet pipecolsyre til proteomisk forskning i modulering af ionkanalaktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
boc-beskyttet pipecolsyre til proteomisk forskning i modulering af ionkanalaktivitet.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-L-pipecolinic acid |
| Smeltepunkt | 121 °C til 125 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3652038 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Optisk rotation | −46° (c=1 i methanol) |
| Formel vægt | 229.28 |
| Procent renhed | ≥98% |