Få mere at vide
N-Boc-L-pipecolinsyre, 98+%
Artikelnummer. 11374286
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374286 1 g 1g
11394286 250 mg 250mg
11384286 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19361.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 26250-84-0 | C11H19NO4 | 229,276 g/mol
N-Boc-L-pipecolinsyre er en nyttig boc-beskyttet pipecolsyre til proteomisk forskning i modulering af ionkanalaktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Boc-L-pipecolinsyre er en nyttig
boc-beskyttet pipecolsyre til proteomisk forskning i modulering af ionkanalaktivitet.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26250-84-0
Molekylær formel C11H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 229.276
MDL nummer MFCD00151904
InChI nøgle JQAOHGMPAAWWQO-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-pip-oh, s-1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, boc-l-pipecolic acid, boc-l-pip-oh, n-boc-l-pipecolinic acid, l-n-boc-pipecolic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 688617
IUPAC navn (2S)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-pipecolinic acid
Smeltepunkt 121°C to 125°C
Mængde 1 g
Beilstein 3652038
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation −46° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 229.28
Procent renhed ≥98%