Få mere at vide
N-Boc-L-phenylglycine, 99%
Artikelnummer. 11369395
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11369395
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L18541.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2900-27-8 | C13H17NO4 | 251.282 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2900-27-8
Molekylær formel C13H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 251.282
MDL nummer MFCD00065588
InChI nøgle HOBFSNNENNQQIU-JTQLQIEISA-N
Synonym boc-phg-oh, boc-l-phenylglycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-phenylacetic acid, boc-l-alpha-phenylglycine, boc-l-phg-oh, boc-l-a-phenylglycine, n-boc-l-alpha-phenylglycine, n-boc-l-2-phenylglycine, s-boc-l-phenylglycine, n-boc-l-phenylglycine
PubChem CID 11010409
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-2-phenylacetic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-phenylglycine
Smeltepunkt 88°C to 90°C
Beilstein 3592362
Mængde 5 g
Formel vægt 251.28
Optisk rotation +141° (c=1 in Ethanol)
Procent renhed 99%