Få mere at vide
N-Boc-L-phenylalanyl-L-phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490669
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490669 1 g 1g
15400679 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490669 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63788.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13122-90-2 | C23H28N2O5 | 412.486 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13122-90-2
Molekylær formel C23H28N2O5
Molekylvægt (g/mol) 412.486
MDL nummer MFCD00190824
InChI nøgle NNOBHAOOLCEJBL-OALUTQOASA-N
Synonym boc-phe-phe-oh, boc-l-diphenylalanine, s-2-s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanamido-3-phenylpropanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanyl-l-phenylalanine, 2s-2-2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanamido-3-phenylpropanoic acid, n-boc-l-phenylalanyl-l-phenylalanine, n-n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanyl-l-phenylalanine
PubChem CID 7019052
IUPAC navn (2S)-2-[[(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropanoyl]amino]-3-phenylpropansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-phenylalanyl-L-phenylalanine
Mængde 1 g
Formel vægt 412.48
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof