Få mere at vide
N-Boc-L-phenylalaninol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369879
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369879 25 g 25g
11349879 1 g 1g
11359879 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25019.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66605-57-0 | C14H21NO3 | 251.33 g/mol
N-Boc-L-phenylalaninol anvendes i syntesen af biokemisk aktive forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Boc-L-phenylalaninol anvendes til syntese af biokemisk aktive forbindelser
.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66605-57-0
Molekylær formel C14H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 251.33
MDL nummer MFCD00076976
InChI nøgle LDKDMDVMMCXTMO-LBPRGKRZSA-N
Synonym n-boc-l-phenylalaninol, boc-l-phenylalaninol, boc-phenylalaninol, s-2-boc-amino-3-phenyl-1-propanol, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalaninol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-tert-butyl 1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-n-tert-butoxycarbonyl-phenylalaninol, s---2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-1-propanol
PubChem CID 2733675
IUPAC navn tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-phenylalaninol
Smeltepunkt 95°C to 98°C
Beilstein 3652004
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Mængde 25 g
Formel vægt 251.33
Optisk rotation −27.5° ± 2.5° (c=1 in Methanol)
Procent renhed 99%